Merck
715603
Sigma-Aldrich
(R)-5-(Bromomethyl)-2-Pyrrolidinon
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H8BrNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]22/D +34.0°, c = 0.5 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
76-80 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrC[C@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H8BrNO/c6-3-4-1-2-5(8)7-4/h4H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m1/s1
InChIKey
QFOSFXPTXNRRMF-SCSAIBSYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)