Wichtige Dokumente
715565
Benzo[c][1,2,5]thiadiazol-5-yl-Boronsäurepinakolester
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
81-86 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3nsnc3c2
InChI
1S/C12H15BN2O2S/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)8-5-6-9-10(7-8)15-18-14-9/h5-7H,1-4H3
InChIKey
KISHNZJGTMYYKH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- To synthesize 5-methylbenzo[c][1,2,5]thiadiazole by methylation reaction with methyl iodide using palladium catalyst.[1]
- In the Miyaura borylation and Suzuki coupling reactions.[2]
- To prepare benzothiadiazole derivatives as potent PFKFB3 kinase inhibitors.[3]
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)