Fortfahren mit
715263
N-Boc-1H-pyrazol-4-Boronsäure
≥95%
Synonym(e):
1-tert.-Butoxycarbonyl-1H-pyrazol-4-boronsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H13BN2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.01
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95%
form
solid
mp
157-161 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)n1cc(cn1)B(O)O
InChI
1S/C8H13BN2O4/c1-8(2,3)15-7(12)11-5-6(4-10-11)9(13)14/h4-5,13-14H,1-3H3
InChI key
IUEPVMMFUSDDBJ-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
709972477516945706
description
≥95%
description
95%
description
96%
description
≥95%
assay
≥95%
assay
95%
assay
96%
assay
≥95%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
solid
form
liquid
form
-
form
solid
mp
157-161 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)