Fortfahren mit
632287
VenPure® SF
powder
Synonym(e):
Natriumborhydrid, Natriumboranat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 132,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 146,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaBH4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
37.83
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
EC Number:
241-004-4
MDL number:
Form:
powder
€ 132,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: reductant
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
InChI key
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Application
VenPure® SF (Natriumborhydridpulver) ist ein mildes Reduktionsmittel, das bei der Reduktion von Aldehyden und Ketonen zu den entsprechenden Alkoholen verwendet wird. Es ist im Allgemeinen inert gegenüber anderen funktionellen Gruppen wie Epoxiden, Estern, Nitrilen und Lactonen. Zusammen mit Carbonsäure bildet es Acyloxyborhydrid, ein vielseitiges Reduktionsmittel zur Reduktion von Indolen, Chinolonen, Iminen, Enaminen, Oximen und Enamiden.
Legal Information
VenPure is a registered trademark of Ascensus Specialties LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
480886452882213462
description
powder
description
granular, 99.99% trace metals basis
description
powder, ≥98.0%
description
ReagentPlus®, 99%
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
powder
form
granular
form
powder
form
powder
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
Signalwort
Danger
supp_hazards
Lagerklasse
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)