Fortfahren mit
58643
Hamilton® Ventilspülspritze
1001, volume 1 mL, blunt tip stainless steel needle (point style 3), for Rheodyne, SSI, & VISF-2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
size
22 ga (blunt tip)
manufacturer/tradename
Hamilton 81365
needle L
51 mm
volume
1 mL
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
209442073320731
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
size
22 ga (blunt tip)
size
-
size
-
size
-
needle L
51 mm
needle L
70 mm (2.75 in.)
needle L
70 mm (2.75 in.)
needle L
70 mm (2.75 in.)
manufacturer/tradename
Hamilton 81365
manufacturer/tradename
Hamilton 80107
manufacturer/tradename
Hamilton 86200
manufacturer/tradename
Hamilton 80100
volume
1 mL
volume
1 μL
volume
1 μL
volume
1 μL
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
5864304061833408117