Merck
712817
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-azido-1-deoxy-α-D-galactopyranosyl-cyanid
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H18N4O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
398.32
Beilstein:
7235305
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
crystals
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
crystals
Optische Aktivität
[α]/D 39.0±2.0°, c = 1 in ethanol
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)OC[C@H]1O[C@](N=[N+]=[N-])(C#N)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C15H18N4O9/c1-7(20)24-5-11-12(25-8(2)21)13(26-9(3)22)14(27-10(4)23)15(6-16,28-11)18-19-17/h11-14H,5H2,1-4H3/t11-,12+,13+,14-,15-/m1/s1
InChIKey
AEIYXWZYBCMANA-GZBLMMOJSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)