Wichtige Dokumente
709379
Indazol-4-Boronsäure -hydrochlorid
Synonym(e):
Indazol-4-ylboronic acid hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
173-177 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.OB(O)c1cccc2[nH]ncc12
InChI
1S/C7H7BN2O2.ClH/c11-8(12)6-2-1-3-7-5(6)4-9-10-7;/h1-4,11-12H,(H,9,10);1H
InChIKey
PAILGUQNESDYLX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Preparation of trisubstituted pyrimidines as phosphatidylinositol 3-kinase inhibitors
- Preparation of bisphosphonate inhibitors of human farnesyl pyrophosphate synthase
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)