Merck
635995
Sigma-Aldrich
1,4-Benzodioxan-6-boronsäure
≥95%
Synonym(e):
1,4-Benzodioxan-6-Boronsäure, 6-(1,4-Benzodioxanyl)-boronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9BO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥95%
Form
powder
SMILES String
OB(O)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C8H9BO4/c10-9(11)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-12-7/h1-2,5,10-11H,3-4H2
InChIKey
SQDUGGGBJXULJR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Reactant involved in:
  • Addition reactions with 1,8-naphthyridine N-oxides
  • Iodocyclization and palladium-catalyzed coupling reactions for synthesis of pyranoquinolines
  • Suzuki coupling reactions for synthesis of combretastatin analogs
  • Suzuki-Miyaura coupling reactions for synthesis of aryl-substituted oxabenzindoles and methanobenzindoles
  • Palladium-catalyzed oxyarylation of Heck reaction intermediates
  • C-H functionalization of quinones
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)