Merck
709182
Sigma-Aldrich
Molybdänborid
powder, −325 mesh, 99.5% trace metals basis
Größe auswählen
10 G
€ 114,00
€ 114,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 114,00
About This Item
Lineare Formel:
MoB
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.75
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 114,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.5% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: boron
reagent type: catalyst
core: molybdenum
Partikelgröße
−325 mesh
mp (Schmelzpunkt)
2180 °C
Dichte
8.65 g/cm3 at 25 °C
SMILES String
B#[Mo]
InChI
1S/B.Mo
InChIKey
LGLOITKZTDVGOE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)