Merck
708828
Sigma-Aldrich
2-Thiophenboronsäure-MIDAester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10BNO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
189-194 °C
SMILES String
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccs2
InChI
1S/C9H10BNO4S/c1-11-5-8(12)14-10(15-9(13)6-11)7-3-2-4-16-7/h2-4H,5-6H2,1H3
InChIKey
WWELVLHUROSDIA-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)