Merck
708119
Sigma-Aldrich
3-Chlor-1H-indazol-5-carbaldehyd
95%
Synonym(e):
3-Chlor-1H-Indazol-5-Carboxaldehyd
Größe auswählen
250 MG
€ 51,90
€ 51,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 51,90
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5ClN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 51,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
190-195 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
chloro
SMILES String
Clc1n[nH]c2ccc(C=O)cc12
InChI
1S/C8H5ClN2O/c9-8-6-3-5(4-12)1-2-7(6)10-11-8/h1-4H,(H,10,11)
InChIKey
PQBPTICJDNOFJF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)