Merck
705659
Sigma-Aldrich
3,7-Dimethylursäure-2,4,5,6-13C4-1,3,9-15N3
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
Synonym(e):
3,7-Dimethyl-2,6,8-trihydroxypurin-13C4,15N3 (2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3)
Größe auswählen
1 MG
€ 624,00
5 MG
€ 2.630,00
€ 624,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 624,00
5 MG
€ 2.630,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C4C3H815N3NO3
Molekulargewicht:
203.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.24
€ 624,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Massenverschiebung
M+7
SMILES String
CN1C(=O)[15NH][13C]2=[13C]1[13C](=O)[15NH][13C](=O)[15N]2C
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)