Merck
705144
Sigma-Aldrich
O-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-Tosylhydroxylamin
97%
Synonym(e):
O-(tert.-Butyldimethylsilyl)-N-(toluolsulfonyl)-hydroxylamin, O-TBS-N-tosylhydroxylamin, TsNHOTBDMS, TsNHOTBS
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H23NO3SSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
90-96 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NO[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H23NO3SSi/c1-11-7-9-12(10-8-11)18(15,16)14-17-19(5,6)13(2,3)4/h7-10,14H,1-6H3
InChIKey
XWGSCRBSSWZLBD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)