Merck
704407
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromphenylboronsäure
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5BBr2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.72
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
powder
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
OB(O)c1c(Br)cccc1Br
InChI
1S/C6H5BBr2O2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,10-11H
InChIKey
VDYVCYLLOZQUBR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)