Merck
576557
Sigma-Aldrich
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-anilin
≥95%
Synonym(e):
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Größe auswählen
1 G
€ 86,50
5 G
€ 102,00
€ 86,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 86,50
5 G
€ 102,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H18BNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 86,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
63-68 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccccc2N
InChI
1S/C12H18BNO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-7-5-6-8-10(9)14/h5-8H,14H2,1-4H3
InChIKey
ZCJRWQDZPIIYLM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant involved in synthesis of:
  • Indolo[3,4-cd][1]benzazepines via Pictet-Spengler-type cyclizations
  • Antimicrobial amphiphilic aryl peptideomimetics
  • Pyridoquinazolines and benzo[h][1,6]naphthyridines via intramolecular electrophilic substitution reactions
  • Thienopyridine derivatives
  • Dihydroquinolones
  • Methacrylamidophenylboronic acids
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)