Wichtige Dokumente
704164
N-Acetyl-L-methionin-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
L-Methionin-1-13C, N-acetyl-Derivat
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
103-106 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CSCC[C@H](NC(C)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m0/s1/i7+1
InChIKey
XUYPXLNMDZIRQH-MHLRSXGLSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)