Merck
604968
Sigma-Aldrich
L-Glutaminsäure-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
(S)-2-Aminopentanedioic acid-1-13C, 13C Labeled L-glutamic acid, Glu-1-13C
Größe auswählen
250 MG
€ 1.260,00
€ 1.260,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 1.260,00
About This Item
Lineare Formel:
HO2CCH2CH2CH(NH2)13CO2H
Molekulargewicht:
148.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 1.260,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +31°, c = 2 in 5 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
205 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
N[C@@H](CCC(O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i5+1
InChIKey
WHUUTDBJXJRKMK-YTCQKPCCSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1