Merck
703850
Sigma-Aldrich
Cyan-13C,15N-essigsäure-1,2-13C2-ethylester
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
15N≡13C13CH213COOCH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Assay
98% (CP)
Form
liquid
bp
207-210 °C
Dichte
1.100 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCO[13C](=O)[13CH2][13C]#[15N]
InChI
1S/C5H7NO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-3H2,1H3/i3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
ZIUSEGSNTOUIPT-PQVJJBODSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F
Flammpunkt (°C)
109 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)