Merck
701742
Sigma-Aldrich
Kupfer(I)-chlorid-Bis(lithiumchlorid)-Komplex
1 M in THF
About This Item
Lineare Formel:
CuCl · 2LiCl
Molekulargewicht:
183.79
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: copper
reagent type: catalyst
Konzentration
1 M in THF
Brechungsindex
n20/D 1.442
Dichte
1.015 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Li]Cl.[Li]Cl.Cl[Cu]
InChI
1S/3ClH.Cu.2Li/h3*1H;;;/q;;;3*+1/p-3
InChIKey
QJRAZNXUNZEAQH-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Solution used in Cu(I) transmetallation for amination reaction[1][2]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
62.6 °F
Flammpunkt (°C)
17.0 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kienle, M. et al.
Synthesis, 1272-1272 (2007)
General preparation of primary, secondary, and tertiary aryl amines by the oxidative coupling of polyfunctional aryl and heteroaryl amidocuprates.
Vicente Del Amo et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(46), 7838-7842 (2006-11-01)