Merck
774464
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1H-indole-2-carboxaldehyde
96%
Synonym(e):
3-Methylindole-2-carbaldehyde
Größe auswählen
1 G
€ 200,00
€ 200,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 200,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 200,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
140-142 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[nH]1c2c(c(c1C=O)C)cccc2
InChI
1S/C10H9NO/c1-7-8-4-2-3-5-9(8)11-10(7)6-12/h2-6,11H,1H3
InChIKey
GHSUORIVDBPKKQ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)