Wichtige Dokumente
702234
Lithium-6Li-nitrat
95 atom % 6Li, 98% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
95 atom % 6Li
Assay
98% (CP)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
264 °C (lit.)
Massenverschiebung
M-1
SMILES String
[6Li+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Li.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1/i1-1;
InChIKey
IIPYXGDZVMZOAP-ULWFUOSBSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)