Fortfahren mit
700428
N,N-Dimethylformamid-d7
≥99.5 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Synonym(e):
DMF-d7, Heptadeutero-N,N-dimethylformamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 609,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
DCON(CD3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
80.14
UNSPSC Code:
12142201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1908468
Isotopic purity:
≥99.5 atom % D
Assay:
≥99% (CP)
Mass shift:
M+7
Form:
solution
€ 609,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
≥99.5 atom % D
Quality Segment
assay
≥99% (CP)
form
solution
contains
0.03 % (v/v) TMS
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.05% water
water
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+7
SMILES string
[2H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
General description
N,N-Dimethylformamide-d7 (DMF-d7) is a deuterated NMR solvent containing 0.03% (v/v) TMS (tetramethylsilane). It is useful in NMR-based research and analyses. Pulsed neutron diffraction measurements of different concentrations of molar lithium chloride (LiCl) solutions in DMF-d7 have been carried out to investigate the chloride ion solvation.
Application
N,N-Dimethylformamide-d7 may be used to analyze the degree of acrylation by proton NMR during the preparation of polyethylene glycol diacrylate (PEG-DA) from poly(ethylene glycol) (PEG).
Other Notes
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
269905189979489336
description
≥99.5 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
description
≥99.5 atom % D, contains 1 % (v/v) TMS
description
≥99.5 atom % D
description
99.5 atom % D
assay
≥99% (CP)
assay
≥99% (CP)
assay
≥99% (CP)
assay
99% (CP)
mass shift
M+7
mass shift
M+7
mass shift
M+7
mass shift
M+5
isotopic purity
≥99.5 atom % D
isotopic purity
≥99.5 atom % D
isotopic purity
≥99.5 atom % D
isotopic purity
99.5 atom % D
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylformamid-d7
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
136.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
4472-41-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)