Merck
700282
Sigma-Aldrich
2,3-Dibrom-4-Methylthiophen
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4Br2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Dichte
1.984 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1csc(Br)c1Br
InChI
1S/C5H4Br2S/c1-3-2-8-5(7)4(3)6/h2H,1H3
InChIKey
WBYLRMUZATVKLP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)