Merck
699969
Sigma-Aldrich
5-Fluorbenzoxazol-2-Thiol
97%
Synonym(e):
5-Fluoro-2(3H)-benzoxazolethiene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4FNOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
238-240 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1ccc2oc(S)nc2c1
InChI
1S/C7H4FNOS/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(11)10-6/h1-3H,(H,9,11)
InChIKey
UVHVJSJZCPFGET-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)