Merck
699586
Sigma-Aldrich
Trimethyl-d9-amine-15N
98 atom % 15N, 99 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
(CD3)315N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
69.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
99 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
gas
bp
3-4 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-117 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+10
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])[15N](C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4+1
InChIKey
GETQZCLCWQTVFV-KOKDSCFFSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
19.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)