Merck
699470
Sigma-Aldrich
4-Jodphenyl-Boronsäurepinakolester
97%
Synonym(e):
2-(4-Iodphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H16BIO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
329.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
101-105 °C
Funktionelle Gruppe
iodo
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(I)cc2
InChI
1S/C12H16BIO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-5-7-10(14)8-6-9/h5-8H,1-4H3
InChIKey
ACCWXFPZHMACEN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)