Merck
697370
Sigma-Aldrich
2-[(11bS)-3H-Binaphtho[2,1-c:1′,2′-e]phosphepin-4(5H)-yl]-ethanamin
kanata purity
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H22NP
Molekulargewicht:
355.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
64-70 °C
SMILES String
NCCP1Cc2ccc3ccccc3c2-c4c(C1)ccc5ccccc45
InChI
1S/C24H22NP/c25-13-14-26-15-19-11-9-17-5-1-3-7-21(17)23(19)24-20(16-26)12-10-18-6-2-4-8-22(18)24/h1-12H,13-16,25H2
InChIKey
PXDLCEFIOZLJLW-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)