Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 365,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
41115711
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltentechnique(s)
LPLC: suitable
I.D. × L
2.5 cm × 30 cm
bed volume
147 mL
suitability
suitable for chromatography
General description
Sämtliche unten aufgeführten Säulen bestehen aus Borosilikatglas. Fünf unterschiedliche Ausführungen sind erhältlich:
Die Säulen werden mit O-Ring-Dichtung, Einlagen und Tubing-Anschlüssen geliefert.
Die Bestandteile dieser Säulen aus Glas und Polypropylen sind autoklavierbar, die Polyethyleneinlagen jedoch nicht. Dies macht das Sterilisieren unmöglich. Man kann versuchen, die zusammengebaute Säule mit 2 N Natronlauge oder Methyl/Ethylalkohol zu waschen, um der Sterilität so nahe wie möglich zu kommen. Stärkere organische Lösungsmittel, wie Chloroform oder Toluol sind nicht zu empfehlen.
- Luer-Lock, nicht ummantelt: Konstruiert mit fixen Polypropylen-Endkappen, Einlagen aus Polyethylen und Luer-Lock-Inlet und Outlet-Fittings. Die Luer-Lock-Anschlüsse dieser Säulen sind "male". Die Polyethyleneinlagen haben eine nominale Porengröße von 20 μm.
- Luer-Lock, ummantelt: Gleiche Ausführung wie oben, jedoch mit einer Ummantelung der Säule aus Borosilikatglas zur Temperierung der Säule. Die Luer-Lock-Anschlüsse dieser Säulen sind "male". Die Polyethyleneinlagen haben eine nominale Porengröße von 20 μm.
- Mit offenen Enden: Konstruiert mit fixen Polypropylen-Enden, ohne Ummantelung oder Endfittings. Erfordert mindestens einen Flussadapter (siehe Zubehör, unten)
- PTFE, nicht ummantelt: Mit Gewinden an den Enden. PTFE-Fittings mit ummantelten O-Ring-Dichtungen können entfernt werden, 20 μm Polyethylen-Einlage und 1/4-28 Gewinde zum Anschluss des Tubing. Die Säulen werden mit O-Ring-Dichtung, Einlagen und Tubing-Anschlüssen geliefert.
- PTFE, ummantelt: Gleiche Ausführung wie oben, jedoch mit einer Ummantelung der Säule aus Acrylglas zur Temperierung der Säule.
Die Säulen werden mit O-Ring-Dichtung, Einlagen und Tubing-Anschlüssen geliefert.
Die Bestandteile dieser Säulen aus Glas und Polypropylen sind autoklavierbar, die Polyethyleneinlagen jedoch nicht. Dies macht das Sterilisieren unmöglich. Man kann versuchen, die zusammengebaute Säule mit 2 N Natronlauge oder Methyl/Ethylalkohol zu waschen, um der Sterilität so nahe wie möglich zu kommen. Stärkere organische Lösungsmittel, wie Chloroform oder Toluol sind nicht zu empfehlen.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable |
| I.D. × L 2.5 cm × 30 cm | I.D. × L 1.0 cm × 10 cm | I.D. × L 1.5 cm × 10 cm | I.D. × L 1.5 cm × 30 cm |
| suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography |
| bed volume 147 mL | bed volume 8 mL | bed volume 18 mL | bed volume 53 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Flüssigkeitschromatographie-Säulen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?