Merck
69650
Sigma-Aldrich
3-Methyl-valeriansäure-methylester
≥97.0%
Synonym(e):
3-Methyl-pentansäure-methylester
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH(CH3)CH2COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.18
Beilstein:
1744678
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.405
Dichte
0.88 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCC(C)CC(=O)OC
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-6(2)5-7(8)9-3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
FHASOOYJUZKVFW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
105.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
41 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)