Merck
695416
Sigma-Aldrich
4-(4-Fluorphenoxy)phenylessigsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H11FO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
97-101 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)Cc1ccc(Oc2ccc(F)cc2)cc1
InChI
1S/C14H11FO3/c15-11-3-7-13(8-4-11)18-12-5-1-10(2-6-12)9-14(16)17/h1-8H,9H2,(H,16,17)
InChIKey
VMMSFFIABDLZIP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)