Wichtige Dokumente
541060
Ethyl-2,5-dihydroxybenzoat
97%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
77-81 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCOC(=O)c1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C9H10O4/c1-2-13-9(12)7-5-6(10)3-4-8(7)11/h3-5,10-11H,2H2,1H3
InChIKey
GCUPAENRSCPHBM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)