Wichtige Dokumente
693618
(2S,4S)-2,4-Bis(diphenylphosphino)pentan
97%
Synonym(e):
(S,S)-BDPP, [(1S,3S)-1,3-Dimethyl-1,3-propandiyl]-bis-[diphenylphosphin]
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −125.0°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
80-84 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
C[C@@H](C[C@H](C)P(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C29H30P2/c1-24(30(26-15-7-3-8-16-26)27-17-9-4-10-18-27)23-25(2)31(28-19-11-5-12-20-28)29-21-13-6-14-22-29/h3-22,24-25H,23H2,1-2H3/t24-,25-/m0/s1
InChIKey
CTYPJIUQROQJBG-DQEYMECFSA-N
Anwendung
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?