Wichtige Dokumente
693340
(2S)-3,3-Dimethyl-2-[[(1R,2R)-2-(2-methyl-5-phenyl-1-pyrrolyl)-cyclohexyl]-thioureido]-N,N-bis(2-isobutyl)-butanamid
97%
Synonym(e):
(2S)-3,3-Dimethyl-2-[[[[(1R,2R)-2-(2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrol-1-yl)cyclohexyl]-amino]-thioxomethyl]-amino]-N,N-bis-(2-methylpropyl)-butanamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]22/D -3°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
143-147 °C
SMILES String
CC(C)CN(CC(C)C)C(=O)[C@@H](NC(=S)N[C@@H]1CCCC[C@H]1n2c(C)ccc2-c3ccccc3)C(C)(C)C
InChI
1S/C32H50N4OS/c1-22(2)20-35(21-23(3)4)30(37)29(32(6,7)8)34-31(38)33-26-16-12-13-17-28(26)36-24(5)18-19-27(36)25-14-10-9-11-15-25/h9-11,14-15,18-19,22-23,26,28-29H,12-13,16-17,20-21H2,1-8H3,(H2,33,34,38)/t26-,28-,29-/m1/s1
InChIKey
RIAIKFUBJYQDBD-CRXYYGHGSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)