Fortfahren mit
607991
L-Tyrosin-13C9,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
Synonym(e):
SILAC Aminosäure, L-4-Hydroxyphenylalanin-13C9,15N
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 808,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
4-HO-13C6H413CH213CH(15NH2)13CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.12
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
Assay:
95% (CP)
Mass shift:
M+10
Form:
solid
€ 808,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
isotopic purity
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
assay
95% (CP)
form
solid
optical activity
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+10
SMILES string
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1
InChI key
OUYCCCASQSFEME-CMLFETTRSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
608017740977658944
description
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
description
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 95% (CP), 97% (Chiral Purity)
description
endotoxin tested, 98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
description
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, optical purity ee: 99% (L-)
assay
95% (CP)
assay
97% (Chiral Purity), 95% (CP)
assay
98% (CP)
assay
-
mass shift
M+10
mass shift
M+10
mass shift
M+10
mass shift
M+10
technique(s)
protein expression: suitable, bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
isotopic purity
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Tyrosin-13C9,15N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)