Merck
692727
Sigma-Aldrich
1H-Indazol-5-Boronsäurepinakolester
95%
Synonym(e):
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H17BN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
powder
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3[nH]ncc3c2
InChI
1S/C13H17BN2O2/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-5-6-11-9(7-10)8-15-16-11/h5-8H,1-4H3,(H,15,16)
InChIKey
SAGPUUKLGWNGOS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)