Merck
692123
Sigma-Aldrich
3-(3,5-Dichlorphenyl)-Propionsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8Cl2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
56-60 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
SMILES String
OC(=O)CCc1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C9H8Cl2O2/c10-7-3-6(1-2-9(12)13)4-8(11)5-7/h3-5H,1-2H2,(H,12,13)
InChIKey
GQICJNXGCGRFBA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)