Fortfahren mit
53262
Hexylsilan
≥97.0%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 174,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H16Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.28
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-001-0
Beilstein/REAXYS Number:
1731336
MDL number:
€ 174,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0%
refractive index
n20/D 1.414
density
0.721 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCC[SiH3]
InChI
1S/C6H16Si/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1,7H3
InChI key
QGGUMTNPIYCTSF-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
768405264950059
assay
≥97.0%
assay
≥95.0%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
density
0.721 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.760 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.047 g/mL at 20 °C
density
1.004 g/mL at 20 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.414
refractive index
n20/D 1.373
refractive index
n20/D 1.453
refractive index
n20/D 1.427
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)