Merck
691844
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-Jodpyrimidin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4IN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
218-223 °C
SMILES String
Nc1ncc(I)cn1
InChI
1S/C4H4IN3/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H,(H2,6,7,8)
InChIKey
HAFKCGZQRIIADX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable