Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 169,00 € 126,75 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H19BO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.07
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
€ 126,75
Listenpreis€ 169,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.447
density
0.935 g/mL at 25 °C
functional group
ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCO\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C10H19BO3/c1-6-12-8-7-11-13-9(2,3)10(4,5)14-11/h7-8H,6H2,1-5H3/b8-7+
InChI key
MRAYNLYCQPAZJN-BQYQJAHWSA-N
Application
trans-2-Ethoxyvinylboronic acid pinacol ester is a boronic ester commonly used in Suzuki-Miyaura cross-coupling.
This reaction is a key step to synthesize:
This reaction is a key step to synthesize:
- Azaindole and diazaindoles from chloroamino-N-heterocycles.
- Doryanine and its derivatives from 2-bromobenzoic acid.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description contains phenothiazine as stabilizer, 95% | description contains BHT as stabilizer, 94.5% | description 95% |
| assay 95% | assay 95% | assay 94.5% | assay 95% |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| refractive index n20/D 1.447 | refractive index n20/D 1.4300 (lit.) | refractive index n20/D 1.4320 | refractive index n20/D 1.434 |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
| density 0.935 g/mL at 25 °C | density 0.908 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.894 g/mL at 25 °C | density 0.888 g/mL at 25 °C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.1 °F
Flammpunkt (°C)
86.7 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?