Fortfahren mit
688282
cis-Crotyl-Boronsäurepinakolester
97%
Synonym(e):
cis-2-(2-Buten-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan, Z-2-Buten-1yl-boronsäure-pinakolester, Z-Crotylboronsäure-pinakolester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H19BO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.07
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.435
density
0.884 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C=C/CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C10H19BO2/c1-6-7-8-11-12-9(2,3)10(4,5)13-11/h6-7H,8H2,1-5H3/b7-6-
InChI key
ARSSMJZIAKUXEW-SREVYHEPSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
632732525057576565
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
density
0.884 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
density
-
form
liquid
form
solid
form
solid
form
solid
refractive index
n20/D 1.435
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
145.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
62.78 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)