Fortfahren mit
69066
Calix[8]aren
technical, ≥90% (CH)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 76,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C56H48O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
848.98
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
MDL number:
Assay:
≥90% (CH)
Form:
powder
€ 76,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (CH)
form
powder
SMILES string
Oc1c2Cc3cccc(Cc4cccc(Cc5cccc(Cc6cccc(Cc7cccc(Cc8cccc(Cc9cccc(Cc1ccc2)c9O)c8O)c7O)c6O)c5O)c4O)c3O
InChI
1S/C56H48O8/c57-49-33-9-1-10-34(49)26-36-12-3-14-38(51(36)59)28-40-16-5-18-42(53(40)61)30-44-20-7-22-46(55(44)63)32-48-24-8-23-47(56(48)64)31-45-21-6-19-43(54(45)62)29-41-17-4-15-39(52(41)60)27-37-13-2-11-35(25-33)50(37)58/h1-24,57-64H,25-32H2
InChI key
HDPRHRZFFPXZIL-UHFFFAOYSA-N
Application
Calix[8]arene can be used:
  • To prepare water-soluble glycocalix[8]arenes, which are used as model compounds to study the carbohydrate-protein binding interactions.
  • As a starting material in the synthesis of calix[8]arene sulfonic acids of biological importance.
  • As a ligand in the synthesis of tetranuclear calix[8]arene bismuth complexes.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
43410873135815151
description
technical, ≥90% (CH)
description
97%
description
≥90%
description
≥98.0% (CH)
assay
≥90% (CH)
assay
97%
assay
≥90%
assay
≥98.0% (CH)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
solid
form
powder
grade
technical
grade
-
grade
-
grade
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)