Fortfahren mit
15151
1,1-Bis-(phenylsulfonyl)-ethylen
≥98.0% (CH)
Synonym(e):
(Ethene-1,1-diyldisulfonyl)dibenzene, 1,1-Bis(benzenesulfonyl)ethylene, 1,1-Bis(phenylsulfonyl)ethene, 1,1′-[Ethenylidenebis(sulfonyl)]bis[benzene]
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 164,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.37
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2056786
Assay:
≥98.0% (CH)
Form:
powder
€ 164,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (CH)
form
powder
mp
124-126 °C
functional group
sulfone
SMILES string
C=C(S(=O)(=O)c1ccccc1)S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O4S2/c1-12(19(15,16)13-8-4-2-5-9-13)20(17,18)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H2
InChI key
KABQEPJVQFXVIN-UHFFFAOYSA-N
Application
1,1-Bis(phenylsulfonyl)ethylene was used in the preparation of α,α-disubstituted alpha-amino acid derivatives.
Other Notes
A synthetic equivalent of the ethylene 1,2-dipole; Dienophile for Diels-Alder reactions, review; A useful synthon for neutral homologation of ketones
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)