Merck
689084
Sigma-Aldrich
2-(4-Benzyl-1-piperazinyl)-1-phenylethanon -hydrobromid
96%
Synonym(e):
α-(4-Benzylpiperazinyl)-acetophenon -hydrobromid, N-Benzoylmethyl-N′-benzylpiperazin -hydrobromid
Größe auswählen
500 MG
€ 135,00
€ 135,00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 135,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H22N2O · xHBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.39 (free base basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 135,00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95.5% (HPLC)
96%
Form
powder
Verunreinigungen
≤5.0% water
Funktionelle Gruppe
ketone
phenyl
SMILES String
Br.O=C(CN1CCN(CC1)Cc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H22N2O.BrH/c22-19(18-9-5-2-6-10-18)16-21-13-11-20(12-14-21)15-17-7-3-1-4-8-17;/h1-10H,11-16H2;1H
InChIKey
BYGQOUUMIHHYAW-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)