Merck
861553
Sigma-Aldrich
4-[N-(2,4-Diamino-6-pteridinylmethyl)-N-methylamino]benzoesäure -hemihydrochlorid Hydrat
95%
Synonym(e):
N10-Methyl-4-amino-4-deoxypteroinsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H15N7O2 · 0.5HCl · xH2O
Molekulargewicht:
343.56 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
255 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
carboxylic acid
SMILES String
O.Cl.CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(O)=O.CN(Cc4cnc5nc(N)nc(N)c5n4)c6ccc(cc6)C(O)=O
InChI
1S/2C15H15N7O2.ClH.H2O/c2*1-22(10-4-2-8(3-5-10)14(23)24)7-9-6-18-13-11(19-9)12(16)20-15(17)21-13;;/h2*2-6H,7H2,1H3,(H,23,24)(H4,16,17,18,20,21);1H;1H2
InChIKey
WNEOWYPFBJYPOO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)