Merck
687847
Sigma-Aldrich
Chinoxalin N-Oxid
97%
Synonym(e):
1-Oxidchinoxalin
Größe auswählen
1 G
€ 450,00
€ 450,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 450,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 450,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
121-125 °C
SMILES String
[O-][n+]1ccnc2ccccc12
InChI
1S/C8H6N2O/c11-10-6-5-9-7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H
InChIKey
OARGFWQSVACNCO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Coupling partner in Pd-catalyzed direct arylation reactions.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Campeau, L. C. et al.
Aldrichimica Acta, 40, 35-35 (2007)