Merck
686697
Sigma-Aldrich
Chlordi(o-tolyl)phosphin
Synonym(e):
Bis-(2-methylphenyl)-phosphinigsäure-chlorid, Chlor-bis-(2-methylphenyl)-phosphin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H14ClP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
63-67 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
Cc1ccccc1P(Cl)c2ccccc2C
InChI
1S/C14H14ClP/c1-11-7-3-5-9-13(11)16(15)14-10-6-4-8-12(14)2/h3-10H,1-2H3
InChIKey
KAAGXBGJRWFWPT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)