Fortfahren mit
337773
Chlordiisopropylphosphin
96%, liquid
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
Synonym(e):
Diisopropylphosphine chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 85,10
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 247,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[(CH3)2CH]2PCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.60
UNSPSC Code:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 85,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Chlordiisopropylphosphin, 96%
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
bp
69 °C/33 mmHg (lit.)
density
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phosphine
greener alternative category
SMILES string
CC(C)P(Cl)C(C)C
InChI
1S/C6H14ClP/c1-5(2)8(7)6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI key
JZPDBTOWHLZQFC-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This intermediate enables synthesis of organophosphine ligands and phosphinites through direct reaction with alcohols and organometallic reagents. It reduces reliance on commercial ligands and enables tailored catalyst development. Click here for more information.
Application
Chlordiisopropylphosphin kann wie folgt eingesetzt werden:
  • Zur Synthetisierung von p-Styryldiisopropylphosphin durch Reaktion mit 4-Chlorostyren mittels Grignard-Reaktion.
  • Als ein Phosphinierungsreagens in Kombination mit [Cp2Zr(1-buten)(DMAP)] (Cp=Cyclopentadienyl; DMAP= 4-(dimethylamino)pyridin)) für die Zirkonphosphinierung von Alkynen zur Bildung von Zirkonalkenylphosphinen.
  • Für einen lumineszenten Platin-POCN-Pincer-Komplex mit gemischten Donatoren mittels Zyklometalationsverfahren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C39601901440284505
description
96%
description
96%
description
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
description
anhydrous, 99.8%
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
reaction suitability
reaction type: Stille Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
reaction suitability
-
assay
96%
assay
96%
assay
-
assay
99.8%
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
69 °C/33 mmHg (lit.)
bp
320 °C (lit.)
bp
-
bp
83 °C (lit.)
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
39.2 °F - closed cup
flash_point_c
4 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf