Wichtige Dokumente
686239
Zirkoniumacrylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: zirconium
SMILES String
C=CC(=O)O[Zr](OC(=O)C=C)(OC(=O)C=C)OC(=O)C=C
InChI
1S/4C3H4O2.Zr/c4*1-2-3(4)5;/h4*2H,1H2,(H,4,5);/q;;;;+4/p-4
InChIKey
CXNQUHPJUJGOHC-UHFFFAOYSA-J
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.