Merck
437980
Sigma-Aldrich
Zinkmethacrylat
Synonym(e):
Methyl-acrylsäure Zinksalz
Größe auswählen
250 G
€ 53,00
€ 53,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
€ 53,00
About This Item
Lineare Formel:
[H2C=C(CH3)CO2]2Zn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.55
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 53,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
229-232 °C (lit.)
SMILES String
CC(=C)C(=O)O[Zn]OC(=O)C(C)=C
InChI
1S/2C4H6O2.Zn/c2*1-3(2)4(5)6;/h2*1H2,2H3,(H,5,6);/q;;+2/p-2
InChIKey
PIMBTRGLTHJJRV-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)