Wichtige Dokumente
686220
Hafnium-Carboxyethylacrylat
60% in 1-butanol, contains 500 ppm methyl hydroquinone as inhibitor
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Enthält
500 ppm methyl hydroquinone as inhibitor
Konzentration
60% in 1-butanol
Dichte
1.154 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Hf+4].[O-]C(=O)CCOC(=O)C=C.[O-]C(=O)CCOC(=O)C=C.[O-]C(=O)CCOC(=O)C=C.[O-]C(=O)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/4C6H8O4.Hf/c4*1-2-6(9)10-4-3-5(7)8;/h4*2H,1,3-4H2,(H,7,8);/q;;;;+4/p-4
InChIKey
FGZZWYGTQYZLSX-UHFFFAOYSA-J
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
120.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
48.89 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.